Drucken
Trinatriumdihydrogenorthoperiodat 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Gefahr
432851000 432855000
ACRO432851000EA 67.8 EUR
ACRO432851000 ACRO432855000
Trinatriumdihydrogenorthoperiodat 98%
Trinatriumdihydrogenorthoperiodat
Formel: H₂INa₃O₆
MW: 293.89 g/mol
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036146
CAS-Nummer: 13940-38-0
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Titration Iodometric ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %