Drucken
Zellabbildungssystem, InCellis
Lieferant: Bertin
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
InCellis
BERTLUCPLFLN20X045EA 4200 EUR
BERTLUCPLFLN20X045 BERT4393003RD0001A BERTLUCPLFLN40PH06 BERTLUCPLFLN20PH45 432-0342 BERTUPLFLN4XPH0.13 BERTUPLFLN40X-0.75 BERTLUCPLFLN40X0.6 BERTUPLFLN20X-0.5 BERTUPLFLN60X-0.9 BERTLCACHN-PH20X04 BERT4393-230PE001A BERTLUCPLFLN60X0.7 BERTLCACHNPH40X.55 BERT4393-240PE001A BERTUPLFLN10XPH2 BERTUPLFLN4X-0.13 BERT4393-250PE001A BERT4393-280PE001A BERTUPLFLN10X-2
Zellabbildungssystem, InCellis
Mikroskope
InCellis ist ein Zellabbildungs-Komplettsystem, entwickelt zur Generierung von Bildern in Veröffentlichungsqualität für Zellen auf Gewebeobjektträgern oder in Zellkulturen. InCellis liefert farbige Bilder in Hellfeld, Phasenkontrast und Fluoreszenz.
  • Hochempfindlicher CMOS-Farbsensor – hohe Empfindlichkeit bei der Erkennung von Fluoreszenzsignalen
  • Farbgetreue Bilder von Zellkulturen und Gewebeobjektträgern
  • Veröffentlichungsreife Bilder mit wenigen Klicks
  • Hohe Flexibilität für die Arbeit mit allen Probentypen
  • Anwenderfreundlicher Touchscreen und intelligente Benutzeroberfläche zum Speichern und Weiterleiten der Ergebnisse
Integrierte automatische Zellkultur-Anwendungen
Transfektionseffizienz „im Kolben“:
• Automatische Überlagerung von Fluoreszenz- und Hellfeld-Bild
• Automatische Transfektionseffizienz-Berechnung
• Großes Sichtfeld
Zellproliferations-Studien:
• Automatische Berechnung der Zellkulturkonfluenz
• Speicherung aller wichtigen Daten – Bilder und Werte
• Filmerstellung mit Zeitraffer-Bildgebung
Optionale integrierte Anwendungen ermöglichen dem Anwender die Bestimmung der Zelltransfektionseffizienz und der Zellkulturkonfluenz oder die Übertragung von mehrfarbigen Fluoreszenzbildern auf das Tischgerät. Zellbiologen können die Probe auswählen, die sie für die weiteren Untersuchungen verwenden wollen.
Bestellinformation: Objektive, Fluoreszenzmodule, Halter und Anwendungen müssen separat bestellt werden.