Drucken
FID collector assembly kit
Lieferant: Restek
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
21001 21131 21132 21135 21136 21137 21138 21139 21699 23010
REST21001EA 84 EUR
REST21001 REST21131 REST21132 REST21135 REST21136 REST21137 REST21138 REST21139 REST21699 REST23010
FID collector assembly kit
Chromatographie-Zubehör Chromatographie-Ersatzteile
These FID collector assembly kits are made of high-quality stainless steel. Ideal for Agilent 5890/6850/6890/7890 GCs.