Drucken
Cover glasses for slipping equipment, Menzel Gläser
Lieferant: Epredia
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Menzel Gläser
MENZBB024050M113EA 72.1 EUR
MENZBB024050M113
Cover glasses for slipping equipment, Menzel Gläser
The cover slips are suitable for in vitro diagnostic (IVD) applications.
  • Uniform quality of thickness: Pure white glass of hydrolytic class 1
  • No bubbles or flaws
  • Pre-washed