Drucken
GraceResolv™ hoch auflösende Flash-Kartuschen
Lieferant: ALLTECH GRACE DISCOVERY SCIENC
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
5142034 8618522 8618944 8618943 8618942 8618941 5154065 8618520 8618509 8618502 5142051 5142050 5152371
557-0046EA 253 EUR
557-0046 557-0054 557-0061 557-0060 557-0059 557-0058 557-0053 557-0052 557-0051 557-0050 557-0049 557-0048 557-0047
GraceResolv™ hoch auflösende Flash-Kartuschen
Chromatographiesäulen
Für eine maximale Leistung der heutigen Flash-Instrumente sind die GraceResolv™ Kartuschen mit Davisil® Qualitäts-Kieselsäure gepackt.
  • Hohe Auflösung
  • Erhöhte Beladungskapazität
  • Reproduzierbare Leistung
  • Kompatibel mit allen Flash-Instrumenten