Drucken
Chemikalienschutz-Handschuhe, PowerCoat® 950-30 Neofit
Lieferant: Honeywell Safety Products
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
112-1284EA 15.9 EUR
DALL2095030/7
Chemikalienschutz-Handschuhe, PowerCoat® 950-30 Neofit
Doppelt getauchter Neopren-Handschuh, Interlock-Träger aus 100 % Baumwolle. Neopren bietet hohe Flexibilität und chemische sowie mechanische Beständigkeit. Es ist gegen Säuren, Basen, Lösemittel und industrielle Kleber beständig.
  • Interlock-Träger aus Baumwolle verbessert die mechanische Beständigkeit des Handschuhs und bietet zusätzlichen Komfort durch Aufnahme des Handschweißes
  • Angeraute Verarbeitung steigert die Griffsicherheit in feuchter Umgebung
  • Doppelte Beschichtung für hohes chemisches und mechanisches Schutzniveau
  • Stulpe schützt einen großen Teil des Unterarms
Ideal für lang andauernde schwere Arbeiten, wie allgemeine Wartung, Montage von Getrieben und Oberflächenbehandlungen für Metalle.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (3121X), EN ISO 374:2016 Type A (AKLMNOPT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS); Kat. III