Drucken
Gold ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.2 mm (0.008 in)
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
10195.G1 10195.G5 10195.G9
10195.G1EA 172 EUR
10195.G1 10195.G5 10195.G9
Gold ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.2 mm (0.008 in)
Gold
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.62g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
MW: 196.97 g/mol
Siedepunkt: 2800
Melting Pt: 1063
Dichte: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526