Drucken

Platin, Pulver, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

327476-500MG 327476-5G
SIAL327476-500MGEA 213 EUR
SIAL327476-500MG SIAL327476-5G
Platin, Pulver, Sigma-Aldrich®
Platinum
Formel: Pt
MW: 195.08 g/mol
Siedepunkt: 3827
Melting Pt: 1769
Dichte: 21.4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,07689

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR