Drucken
Cyclohexan-[D12], Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
151866-10G 151866-1G 151866-5G
SIAL151866-10GEA 346 EUR
SIAL151866-10G SIAL151866-1G SIAL151866-5G
Cyclohexan-[D12], Sigma-Aldrich®
Cyclohexan-[D12]
Formel: C₆D₁₂
MW: 96.07 g/mol
Siedepunkt: 78
Dichte: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044212
CAS-Nummer: 1735-17-7
EINECS: 217-077-3
UN: 1145
ADR: 3 II