Drucken
Polydimethylsiloxan, 1000 cSt, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
378399-1L 378399-250ML
SIAL378399-1LEA 373 EUR
SIAL378399-1L SIAL378399-250ML
Polydimethylsiloxan, 1000 cSt, Sigma-Aldrich®
Polydimethylsiloxane
Clear colourless low-volatility polydimethylsiloxane
Lieferumfang: Wichtiger Hinweis: Diese Chemikalie ist nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: (CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)n
Siedepunkt: >140 °C (0.002 mmHg)) (Lit.)
Dichte: 0.97 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00084411
CAS-Nummer: 63148-62-9