Drucken
(±)-Mercaptobernsteinsäure zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Achtung
MQ200
8.20763.0100 8.20763.5000
8.20763.0100EA 77.8 EUR
8.20763.0100 8.20763.5000
(±)-Mercaptobernsteinsäure zS, Sigma-Aldrich®
(±)-Mercaptobernsteinsäure
Formel: C₄H₆O₄S
MW: 150.16 g/mol
Siedepunkt: 322
Melting Pt: 150…152 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004860
CAS-Nummer: 70-49-5
EINECS: 200-736-4
Merck Index: 12,09479
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 150 g/l (20 °C)
Melting Point 150 - 153 °C
Molar Mass 150.15 g/mol