Drucken

(±)-1-Methoxy-2-Propanol zur Synthese

Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Gefahr

Synonyms: (±)-Propylenglycolmonomethylether

8.18886.9999
(±)-1-Methoxy-2-Propanol zur Synthese
(±)-1-Methoxy-2-Propanol
Formel: CH₃CH(OH)CH₂OCH₃
MW: 90,12 g/mol
Siedepunkt: 119,6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –97 °C
Dichte: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 31 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004537
CAS-Nummer: 107-98-2
EINECS: 203-539-1
UN: 3092
ADR: 3,III
https://b2b-de-gqp.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/00/2299300.jpg

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR