Drucken

Calciumchlorid Dihydrat, reinst

Lieferant: KRAFT BERND
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Achtung

06146.3600 06146.5600 06146.6600 06146.7500
KRAF06146.3600EA 35.2 EUR
KRAF06146.3600 KRAF06146.5600 KRAF06146.6600 KRAF06146.7500
Calciumchlorid Dihydrat, reinst
Calciumchlorid Dihydrat
Formel: CaCl₂·2H₂O
MW: 147.01 g/mol
Siedepunkt: 1600
Melting Pt: 176
Dichte: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149613
CAS-Nummer: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR