Drucken
Bromacetylbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B56412-100G B56412-500G B56412-5G
SIALB56412-100GEA 64.7 EUR
SIALB56412-100G SIALB56412-500G SIALB56412-5G
Bromacetylbromid, Sigma-Aldrich®
Bromacetylbromid
Formel: BrCH₂COOBr
MW: 201.85 g/mol
Siedepunkt: 148
Dichte: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000115
CAS-Nummer: 598-21-0
EINECS: 209-923-5
UN: 2513
ADR: 8 II