Drucken
Dichloressigsäure 99+%
Lieferant: ACROS ORGANICS
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Gefahr
113060010 11306-0050 113062500 113060025
ACRO113060010EA 197 EUR
ACRO113060010 ACRO11306-0050 ACRO113062500 ACRO113060025
Dichloressigsäure 99+%
Dichloressigsäure
Formel: C₂H₂Cl₂O₂
MW: 128.94 g/mol
Siedepunkt: 194 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 9…11 °C
Dichte: 1.56 g/cm³
Flash-Pt: >112 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004223
CAS-Nummer: 79-43-6
EINECS: 201-207-0
UN: 1764
ADR: 8 II
Merck Index: 13,03075
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
Color scale ≤100 APHA
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %