Harnstoff
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
50250-1
50250-2
BMOL50250-1EA
0
EUR
BMOL50250-1
BMOL50250-2
Harnstoff
Harnstoff
Formel:
NH₂CONH₂ MW: 60.06 g/mol Siedepunkt: 197 Melting Pt: 132.7 Dichte: 1.34 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008022 CAS-Nummer: 57-13-6 EINECS: 200-315-5 REACH: 01-2119463277-33 Merck Index: 13,09935 |