Drucken
Methyl-3-mercaptopropionat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Gefahr
B20718.14 B20718.22 B20718.36 AB125573.0025 AB125573.0100
B20718.14EA 30.7 EUR
B20718.14 B20718.22 B20718.36 ABCRAB125573.0025 ABCRAB125573.0100
Methyl-3-mercaptopropionat ≥98%
Methyl-3-mercaptopropionat
Purity: 98% CAS No.: 2935-90-2 Molecular Formula: HSCH2CH2CO2CH3 Formula Weight: 120.17 Flash Point: 60°(140°F) Refractive Index: 1.4640 Boiling Point: 164° Beilstein Reference: 1742952 UN No.: 1228 MDL No.: MFCD00004895
Formel: C₄H₈O₂S
MW: 120.17 g/mol
Siedepunkt: 164 °C
Melting Pt: –60 °C
Dichte: 1.085
Flash-Pt: 60 °C (140 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004895
CAS-Nummer: 2935-90-2
EINECS: 220-912-4
UN: 1228