Drucken
Sebacoyldichlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Gefahr
MQ200
131784-250G 131784-500G 131784-50G
SIAL131784-250GEA 205 EUR
SIAL131784-250G SIAL131784-500G SIAL131784-50G
Sebacoyldichlorid, Sigma-Aldrich®
Sebacoyldichlorid
Formel: C₁₀H₁₆Cl₂O₂
MW: 239.14 g/mol
Siedepunkt: 220
Melting Pt: –5 °C
Dichte: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 165
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000770
CAS-Nummer: 111-19-3
EINECS: 203-843-4
UN: 3265
ADR: 8 II