Glycin (H-Gly-OH), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
MQ200
G8898-1KG
G8898-500G
SIALG8898-1KGEA
186
EUR
SIALG8898-1KG
SIALG8898-500G
Glycin (H-Gly-OH), Sigma-Aldrich®
Glycin (H-Gly-OH)
Formel:
NH₂CH₂COOH MW: 75.07 g/mol Siedepunkt: 181 Melting Pt: 83 Dichte: 1.64 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008131 CAS-Nummer: 56-40-6 EINECS: 200-272-2 Merck Index: 13,04504 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...