Drucken
2-(Diethylamino)ethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
471321-100ML 471321-18L 471321-2L 471321-500ML
SIAL471321-100MLEA 36.9 EUR
SIAL471321-100ML SIAL471321-18L SIAL471321-2L SIAL471321-500ML
2-(Diethylamino)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(Diethylamino)ethanol
Formel: C₆H₁₅NO
MW: 117.19 g/mol
Siedepunkt: 162
Melting Pt: –70 °C
Dichte: 0.8921 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 52
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002850
CAS-Nummer: 100-37-8
EINECS: 202-845-2
UN: 2686
ADR: 8 II
Merck Index: 13,03139