Drucken
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz) ≥99%, Electran für die Molekularbiologie
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Achtung
Synonyms: DTT(R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol
443853BEA 143 EUR
443853B
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz) ≥99%, Electran für die Molekularbiologie
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz)
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
MW: 154,25 g/mol
Siedepunkt: < 125 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 42…44 °C
Flash-Pt: >110 °C (offener Tiegel)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004877
CAS-Nummer: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
UN: 0000
https://b2b-de-gqp.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/19/2299819.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt Min. 99,00 %
Aussehen Weisses kristallin.Pulver
DNasen Nicht nachgewiesen
RNasen Nicht nachgewiesen
Proteasen Nicht nachgewiesen
DTT (oxidiert) Max. 0,50 %
Schmelzpunkt 40,0 - 43,0 °C
pH-Wert (0,1 mol/l) 4,00 - 6,00
Trocknungsverlust Max. 0,5 %
Wasser Max. 0,50 %
Absorption (260 nm) (0,1 mol/l) Max. 0,50
Absorption (280 nm) (0,1 mol/l) Max. 0,100
Absorption (283 nm) (0,02 mol/l) Max. 0,050
Schwermetalle (als Pb) Max. 0,001 %