Drucken
2-Ethylhexylnitrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
293784-1L 293784-2.5L
SIAL293784-1LEA 82.3 EUR
SIAL293784-1L SIAL293784-2.5L
2-Ethylhexylnitrat, Sigma-Aldrich®
2-Ethylhexyl nitrate
Formel: C₈H₁₇NO₃
MW: 175.23 g/mol
CAS-Nummer: 27247-96-7
EINECS: 248-363-6
UN: 3139
ADR: 5.1 II