Drucken

Fumarsäure

Lieferant: MP BIOMEDICALS
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Achtung

ICNA0521083701EA 69.7 EUR
ICNA0521083701
Fumarsäure
Fumarsäure
Formel: C₄H₄O₄
MW: 116,07 g/mol
Siedepunkt: 356 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 287 °C
Dichte: 1,625 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 273 °C
MDL Number: MFCD00002700
CAS-Nummer: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
UN: 0000
Merck Index: 13,04308

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR