Drucken
Azulen 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
105180010 105181000
ACRO105180010EA 194 EUR
ACRO105180010 ACRO105181000
Azulen 99%
Azulen
Formel: C₁₀H₈
MW: 128.17 g/mol
Siedepunkt: 242
Melting Pt: 99…101 °C
MDL Number: MFCD00003810
CAS-Nummer: 275-51-4
EINECS: 205-993-6
Merck Index: 13,00928
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 101 °C
GC ≥98.5 %
Suitability (for use as a laser dye) Passes test
Molar absorption coefficient ≥20000 l/(mol.cm) (at Lambda max)