Drucken
Azulen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
MQ200
A97203-100MG A97203-1G
SIALA97203-100MGEA 71.1 EUR
SIALA97203-100MG SIALA97203-1G
Azulen, Sigma-Aldrich®
Azulen
Formel: C₁₀H₈
MW: 128.17 g/mol
Siedepunkt: 242
Melting Pt: 96…97 °C
MDL Number: MFCD00003810
CAS-Nummer: 275-51-4
EINECS: 205-993-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,00928