Drucken
5-Iodisatin
Lieferant: FLUOROCHEM
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
013160-5G 013160-25G
FLUO013160-5GEA 82.1 EUR
FLUO013160-5G FLUO013160-25G
5-Iodisatin
5-Iodisatin
Formel: C₈H₄INO₂
MW: 273.03 g/mol
MDL Number: MFCD00016899
CAS-Nummer: 20780-76-1
EINECS: 244-035-1