1-Methylisatin
Lieferant: FLUOROCHEM
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
011197-25G
011197-10G
FLUO011197-25GEA
243
EUR
FLUO011197-25G
FLUO011197-10G
1-Methylisatin
1-Methylisatin
Formel:
C₉H₇NO₂ MW: 161.16 g/mol Melting Pt: 139 Dichte: 1.4 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00005812 CAS-Nummer: 2058-74-4 EINECS: 218-164-9 UN: 2811 ADR: 6.1 III |