Drucken
Salicylhydrazid 98+%
Lieferant: ACROS ORGANICS
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Achtung
132610250 132611000
ACRO132610250EA 50.4 EUR
ACRO132610250 ACRO132611000
Salicylhydrazid 98+%
Salicylhydrazid
Formel: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15 g/mol
Melting Pt: 147…150 °C
MDL Number: MFCD00007599
CAS-Nummer: 936-02-7
EINECS: 213-311-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 151 °C
Titration with HClO4 ≥98.0 %
Specific optical rotation -14° to -18° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol)