Drucken
3,4,5-Trimethoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T69000-100G T69000-5G
SIALT69000-100GEA 57 EUR
SIALT69000-100G SIALT69000-5G
3,4,5-Trimethoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trimethoxybenzoesäure
Formel: C₁₀H₁₂O₅
MW: 212.2 g/mol
Siedepunkt: 376
Melting Pt: 168…170 °C
Dichte: 1.31 g/cm³ (24.95 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002501
CAS-Nummer: 118-41-2
EINECS: 204-248-2