Drucken

4-Fluorbenzoesäure

Lieferant: CHEMPUR
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Achtung

CHMPFL20126.POREA 0 EUR
CHMPFL20126.POR
4-Fluorbenzoesäure
4-Fluorbenzoesäure
Formel: C₇H₅FO₂
MW: 140,11 g/mol
Siedepunkt: 254 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 185 °C
Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >100 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002530
CAS-Nummer: 456-22-4
EINECS: 207-259-0
Merck Index: 13,04198

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR