Drucken
3'-Methoxyacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
021712-50G 021712-250G
FLUO021712-50GEA 42.9 EUR
FLUO021712-50G FLUO021712-250G
3'-Methoxyacetophenon
3'-Methoxyacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Siedepunkt: 241
Melting Pt: –8 °C
Dichte: 1.09 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008736
CAS-Nummer: 586-37-8
EINECS: 209-573-3