Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C3607-500MG
C3607-5G
SIALC3607-500MGEA
282
EUR
SIALC3607-500MG
SIALC3607-5G
Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Sigma-Aldrich®
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
Formel:
C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P MW: 1355.38 g/mol Melting Pt: 320 Storage Temperature: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00151092 CAS-Nummer: 68-19-9 EINECS: 200-680-0 Merck Index: 12,10152 |