Drucken

Cyclobutancarbonsäurechlorid

Lieferant: CHEMPUR
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

SB01065.1 SB01065.10 SB01065.50
CHMPSB01065.1EA 0 EUR
CHMPSB01065.1 CHMPSB01065.10 CHMPSB01065.50
Cyclobutancarbonsäurechlorid
Cyclobutancarbonsäurechlorid
Formel: C₅H₇ClO
MW: 118.56 g/mol
Siedepunkt: 60
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001319
CAS-Nummer: 5006-22-4
EINECS: 225-680-8
UN: 2920
ADR: 8 II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR