Drucken
2-Methyl-1,3-cyclopentandion, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
117021-25G 117021-5G
SIAL117021-25GEA 53 EUR
SIAL117021-25G SIAL117021-5G
2-Methyl-1,3-cyclopentandion, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-1,3-cyclopentandion
Formel: C₆H₈O₂
MW: 112.13 g/mol
Siedepunkt: 213
Dichte: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001406
CAS-Nummer: 765-69-5
EINECS: 212-153-2