Drucken
Cyclohexylmethanol 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
111340050 111340250 111341000
ACRO111340050EA 20 EUR
ACRO111340050 ACRO111340250 ACRO111341000
Cyclohexylmethanol 99%
Cyclohexylmethanol
Formel: C₇H₁₄O
MW: 114.19 g/mol
Siedepunkt: 181 °C (760 mmHg)
Melting Pt: -43
Dichte: 0.91 g/cm³
Flash-Pt: 71 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001510
CAS-Nummer: 100-49-2
EINECS: 202-857-8
Merck Index: 13,02760
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -105° to -109° (20°C, 589 nm) (C=1, methanol)