Cyclohexylmethanol zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
MQ200
8.41620.0050
8.41620.0250
8.41620.0050EA
97.9
EUR
8.41620.0050
8.41620.0250
Cyclohexylmethanol zS, Sigma-Aldrich®
Cyclohexylmethanol
Formel:
C₇H₁₄O MW: 114.19 g/mol Siedepunkt: 181 Melting Pt: –43 °C Dichte: 0.926 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00001510 CAS-Nummer: 100-49-2 EINECS: 202-857-8 Merck Index: 13,02760 |
Spezifikation Testergebnisse
Molar Mass | 114.18 g/mol |
Boiling Point | 180 - 181 °C |
Flash Point | 71 °C |
Density | 0.93 g/cm3 (20 °C) |
Hill Formula | C7H14O |