Drucken

Cyclohexylmethanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

C105805-5G C105805-100G C105805-25G
SIALC105805-5GEA 47.4 EUR
SIALC105805-5G SIALC105805-100G SIALC105805-25G
Cyclohexylmethanol, Sigma-Aldrich®
Cyclohexylmethanol
Formel: C₇H₁₄O
MW: 114.19 g/mol
Siedepunkt: 181
Melting Pt: –43 °C
Dichte: 0.926 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001510
CAS-Nummer: 100-49-2
EINECS: 202-857-8
Merck Index: 13,02760

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR