Drucken
Magnesiumfluorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
378836-25G 378836-5G
SIAL378836-25GEA 527 EUR
SIAL378836-25G SIAL378836-5G
Magnesiumfluorid, Sigma-Aldrich®
Magnesium fluoride
Formel: MgF₂
MW: 62.3 g/mol
Siedepunkt: 2260
Melting Pt: 1266
Dichte: 3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011108
CAS-Nummer: 7783-40-6
EINECS: 231-995-1
Merck Index: 12,05701