Drucken
Lutetium(III)oxid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden) -325 mesh
Lieferant: ACROS ORGANICS
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Achtung
Synonyms: LutetiumoxidDilutetiumtrioxid
ACRO193400010EA 68.7 EUR
ACRO193400010
Lutetium(III)oxid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden) -325 mesh
Lutetium(III)oxid
Formel: Lu₂O₃
MW: 397,93 g/mol
Melting Pt: 2510 °C
Dichte: 9,42 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011100
CAS-Nummer: 12032-20-1
EINECS: 234-764-3
UN: 0000
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Assay ≥99.94 %