Drucken
Lutetium(III)oxid ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: ALFA (AESAR)
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Achtung
Synonyms: LutetiumoxidDilutetiumtrioxid
36244.03EA 182 EUR
36244.03 36244.06
Lutetium(III)oxid ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lutetium(III)oxid
Formel: Lu₂O₃
MW: 397,93 g/mol
Melting Pt: 2487 °C
Dichte: 9,42 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011100
CAS-Nummer: 12032-20-1
EINECS: 234-764-3
UN: 0000
Merck Index: 14,5615