Lutetium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA/ALDRICH
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
|
Achtung
|
Synonyms:
Lutetiumoxid
, Dilutetiumtrioxid
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL289191-5GEA
365
EUR
SIAL289191-5G
Lutetium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Lutetium(III)oxid
Formel:
Lu₂O₃ MW: 397,93 g/mol Melting Pt: 2510 °C Dichte: 9,42 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011100 CAS-Nummer: 12032-20-1 EINECS: 234-764-3 UN: 0000 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...