Vanadium(III)fluorid
Lieferant: CHEMPUR
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
CHMPFL7774.25EA
0
EUR
CHMPFL7774.25
CHMPFL7774.10
Vanadium(III)fluorid
Vanadium(III)fluorid
Formel:
F₃V MW: 107,94 g/mol Melting Pt: 1406 °C Dichte: 3,363 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00042553 CAS-Nummer: 10049-12-4 EINECS: 233-169-6 UN: 2923 ADR: 8,II Merck Index: 12,10058 |