Drucken

Isoamylalkohol ≥99%

Lieferant: KRAFT BERND
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Achtung

11640.3000 11640.4000 11640.5000
KRAF11640.3000EA 59.5 EUR
KRAF11640.3000 KRAF11640.4000 KRAF11640.5000
Isoamylalkohol ≥99%
Isoamylalkohol

Used for determination of fat according to Gerber.

Formel: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
MW: 88.15 g/mol
Siedepunkt: 130
Melting Pt: -117
Flash-Pt: 42
MDL Number: MFCD00002934
CAS-Nummer: 123-51-3
UN: 1105
ADR: 1 III
Merck Index: 13,05214
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd7b89cc1890b5d4b2083195c30c0d1047c32e9a&vid=60e27777862a1441bdec89c868acf27847ec49b8&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR