Diethylether ≥99,5%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: MACRON (A AVANTOR BRAND)
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
|
Gefahr
|
Synonyms:
Ethylether
, Ether
, Äther
, Ethoxyethan
, 2,2'-Oxydiethan
, 2,2'-Oxybisethan
Stabilization:
Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
6783-25EA
53.64
EUR
MACR6783-39
6783-25
Diethylether ≥99,5%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Diethylether
Formel:
(CH₃CH₂)₂O MW: 74,12 g/mol Siedepunkt: 35 °C (1013 hPa) Melting Pt: -123 °C Dichte: 0,7135 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: –40 °C Storage Temperature: ambient |
MDL Number:
MFCD00011646 CAS-Nummer: 60-29-7 EINECS: 200-467-2 ADR: 3,I REACH: 01-2119535785-29 Merck Index: 12,03852 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) | min 99.5% |
Ethanol | max. 0.1% |
Residue after Evaporation | max. 0.03% |
Stabiliser (BHT) | ∼5 ppm |
Titrable Acid (meq/g) | max. 0.0005 |
Water (KF) | max. 0.2% |