Strontiumnitrat ≥98%, puriss., reinst, Fluka™
Lieferant: HONEYWELL SPECIALTY CHEMICALS
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
|
Achtung
|
HONE13914.9050EA
0
EUR
HONE13914.9050
Strontiumnitrat ≥98%, puriss., reinst, Fluka™
Strontium nitrate
Formel:
Sr(NO₃)₂ MW: 211,63 g/mol Siedepunkt: 645 °C (1013 hPa) Melting Pt: 570 °C Dichte: 2,113 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011248 CAS-Nummer: 10042-76-9 EINECS: 233-131-9 UN: 1507 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,08926 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 98 % |
Loss on drying (105°C) | Max. 0.5 % |
pH (5 %, 20°C) | 5-7 |
Calcium (Ca) | Max. 0.02 % |
Iron (Fe) | Max. 0.0005 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.002 % |
Sodium (Na) | Max. 0.05 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.001 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.005 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...