Drucken
Veraschungsöfen mit Klapptür, Tmax 1100 °C und Standardsteuerung B510, LV 3/11 - LV 15/11
Lieferant: Nabertherm
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
NABELV034K1LN1TZEA 0 EUR
NABELV034K1LN1TZ NABELV152K1RN1TZ NABELV034K1LN1Z NABELV154K1LN1TZ NABELV054K1LN1 NABELV052K1RN1TZ NABELV154K1LN1 NABELV154K1LN1Z NABELV032K1RN1TZ NABELV094K1LN1TZ NABELV092K1RN1TZ NABELV094K1LN1T NABELV034K1LN1 NABELV092K1RN1T NABELV154K1LN1T NABELV094K1LN1Z NABELV052K1RN1T NABELV152K1RN1Z NABELV032K1RN1T NABELV034K1LN1T NABELV152K1RN1T NABELV052K1RN1Z NABELV032K1RN1Z NABELV092K1RN1Z NABELV094K1LN1
Veraschungsöfen mit Klapptür, Tmax 1100 °C und Standardsteuerung B510, LV 3/11 - LV 15/11
Die Veraschungsöfen LV 3/11 bis LV 15/11 sind speziell für die Veraschung im Labor konzipiert. Ein spezielles Lufteinlass- und Auslasssystem ermöglicht einen Luftaustausch von mehr als sechs Mal pro Minute. Die einströmende Luft wird vorgewärmt, um eine gute Temperaturgleichmäßigkeit zu gewährleisten.
  • Beheizung von zwei Seiten
  • Keramische Heizplatten mit integriertem Heizelement, das vor Dämpfen und Spritzern geschützt und leicht austauschbar ist
  • Ausschließlicher Einsatz von Dämmstoffen ohne Kategorisierung gemäß EG-Verordnung Nr. 1272/2008 (CLP). Dies bedeutet ausdrücklich, dass die als „feuerfeste keramische Mineralwolle“ (RCF) eingestufte und möglicherweise krebserregende Aluminiumsilicatwolle nicht verwendet wird
  • Die Klapptür (L-Modelle) kann auch als Arbeitsunterlage genutzt werden
Der Ofen ist mit der Standardsteuerung B510 mit Touchscreen-Display ausgestattet, die über 5 frei einstellbare Programme und 4 Segmente sowie 2 Zusatzfunktionen verfügt. Diese Touchscreen-Regler werden per PID-Mikroprozessor gesteuert und haben ein Selbstdiagnosesystem und integrierte Prozessdokumentation.
Minuten bis Tmax ohne Beladung und bei Standardspannung: 120
Bestellinformation: Optionales Zubehör wie Übertemperaturbegrenzer mit einstellbarer Temperaturabschaltung zum thermischen Schutz Klasse 2, gemäß EN 60519-2 als Temperaturbegrenzer zum Schutz von Ofen und Beladung, Zugangsöffnung für Thermoelement. Entsprechende Modelle mit Hubtüren, verschiedene Tmax und anderen Steuerungen sind ebenfalls erhältlich. Bitte suchen Sie die Website für weitere Details auf.
Achtung! Bitte beachten: Die maximale Dauereinsatztemperatur sollte 50 °C unterhalb der „Max. Temp.“ des in der obigen Tabelle gezeigten Modells liegen.
Außenabmessungen beinhalten das Abluftrohr (Ø 80 mm).