Drucken
Wischtuchrollen zum Tränken, S.U.D.S.™
Lieferant: Chicopee
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
S.U.D.S.™
115-2499EA 18.1 EUR
PGIN84620
Wischtuchrollen zum Tränken, S.U.D.S.™
Das S.U.D.S. (Single Use Dispensing System) ermöglicht es Ihnen, getränkte Wischtücher genau nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten. Geben Sie einfach Ihr eigenes Reinigungs- oder Desinfektionsmittel auf die Tücherrolle im Spender, um schnell und kostengünstig leistungsstarke Feuchttücher zu erhalten.
  • Das Tränken nach Bedarf verhindert das Ablaufen von Chemikalien und erhöht die Effizienz
  • Kostengünstiger als vorgetränkte Tücher
  • Getränkte Tücher bieten nachweislich die höchste Konsistenz bei der Reproduktion von Ergebnissen
In jedem S.U.D.S.-Karton ist ein Spendereimer enthalten.