Drucken
Acrylogel 2.6 solution 30%, Electran for electrophoresis, VWR®
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
427205EEA 0 EUR
VWRC427205E
Acrylogel 2.6 solution 30%, Electran for electrophoresis, VWR®
Gebrauchsfertige 30 % w/v (30 % T) Lösung aus Acrylamid Electran und N,N'-Methylenbisacrylamid Electran (2,6 % C) in deionisiertem Wasser
(Endverhältnis 37,5:1)