Drucken
Kaliumdihydrogenphosphat für die HPLC
Lieferant: ACROS ORGANICS
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
447370010 447370500 447372500
ACRO447370010EA 544 EUR
ACRO447370010 ACRO447370500 ACRO447372500
Kaliumdihydrogenphosphat für die HPLC
Kaliumdihydrogenphosphat
  • analytical reagent
Formel: KH₂PO₄
MW: 136.09 g/mol
Siedepunkt: 100
Melting Pt: 253 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011401
CAS-Nummer: 7778-77-0
Merck Index: 13,07744
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Solubility (0.1 g/ml) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.05
Titration with NaOH ≥99.4 %
Gradient analysis passes test