Drucken

2-Bromomaleimide 95+%

Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Achtung

OR300516-1G OR300516-5G
APOSOR300516-1GEA 59.6 EUR
APOSOR300516-1G APOSOR300516-5G
2-Bromomaleimide 95+%
2-Bromomaleimide
Formel: C₄H₂BrNO₂
MW: 175.968 g/mol
Melting Pt: 146…154 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09035063
CAS-Nummer: 98026-79-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR